주요 문서
SYNF100004
Synthware 47 mm filtration apparatus flask
1000 mL
동의어(들):
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F100004
필터 용량
1000 mL
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)