주요 문서
SYNE112585C
Synthware extraction thimble
O.D. 25 mm, porosity: coarse, H 85 mm
동의어(들):
Synthware E112585C, glass thimble
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104817
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware E112585C
높이
85 mm
O.D.
25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
All glass extraction thimble permits viewing extraction process and subsequent weighing. C-Coarse, XC-Extra Coarse. Small thimble is used with C243445 and E103424; Medium thimble is used with C244500 and E104524; Large thimble is used with C245550 and E105550.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)