주요 문서
SYNC195173
Synthware chromatography column with with spherical joint and PTFE stopcock
joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
동의어(들):
Synthware C195173, glass chromatograpy column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS35/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C195173
I.D. × 길이
13.4 mm × 305 mm
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Spherical joint used with pinch clamp makes quick and tight connection under pressure for flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)