주요 문서
SYNC154200
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
동의어(들):
Synthware C154200, distillation condenser, Inland Revenue condenser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C154200
자켓 길이
200 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)