주요 문서
SYNA852440
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware A852440, Drying tube adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
조인트
joint: ST/NS24/40
무균
non-sterile
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A852440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joint. Cotton is usually used to contain drying agent.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)