주요 문서
SYNA622440
Synthware vacuum take-off adapter with short stem
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
동의어(들):
Synthware A622440, distillation adapter, vacuum take off adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A622440
호스 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With a hose connection and a drip tip.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)