주요 문서
SYND682440
Synthware distillation distribution adapter with vacuum hose connection
joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware D682440, radial style distillation receiver
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware D682440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cow-type design having three receivers spaced 40° apart. 105° angle between top outer joint and lower inner joints.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)