주요 문서
SYNA551922
Synthware distillation distribution adapter
joint: ST/NS 19/22
동의어(들):
Synthware A551922, cow distillation adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
조인트
joint: ST/NS19/22
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A551922
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Rotating cow receiver allows four flasks to be progressively filled.
기타 정보
includes only the top part
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)