주요 문서
SLW3660/08M
Pyrex® Gooch crucible
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 3660/08M
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
제조업체/상표
3660/08M
SciLabware
디스크 직경
30 mm
공극 크기
grade 4 porosity
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
  • Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)