material
borosilicate glass
제조업체/상표
3650/08M
SciLabware
디스크 직경
20 mm
공극 크기
grade 4 porosity
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110 deg. C
- Also suitable for ignition work up to 450 deg. C (see safety notice)
- With integral glass sintered disc
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
특징 및 장점
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Sintered glass filter discs comply with ISO 4793
- Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
- Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice below)
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.