주요 문서
SLW1594/02D
Pyrex® Vacuum desiccator
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1594/02D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
특징
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 1594/02D
SciLabware
플렌지 I.D.
220 mm
플렌지 전체 높이
120 mm , Height from ledge to flange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Glass vacuum desiccator
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
  • Plates are positioned on an internal ledge within the base
Metal perforated plate not included; part number SLW1597/02D
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)