주요 문서
Z740644
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 210 mm × 310 mm, with perforated porcelain plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
I.D. × 높이
210 mm × 310 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)