주요 문서
SLW1521/06D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1521/06D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
조인트
joint ST/NS neck19/26
특징
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1521/06D
보틀 직경 × 높이
73 mm × 143 mm , With stopper
용량
250 mL
경부 I.D.
19 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
특징 및 장점
  • Borosilicate glass
  • Complies with ISO 4796-2
  • With ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
  • Spare replacement glass stoppers are available
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)