주요 문서
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1134/08
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
bottom (Baffled)
조인트
Joints neck (36)
무균
non-sterile
특징
graduated: no
without cap
baffled
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
SciLabware 1134/08
높이
138 mm
본체 O.D.
82 mm
용량
250 mL
경부 I.D.
32 mm
피팅
narrow neck
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
기타 정보
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)