주요 문서
SLW1139/10
Pyrex® Fernbach culture flask, baffled
screwcap, 2800 mL
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1139/10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
screw top borosilicate glass flask
screw top polypropylene cap
straight neck
무균
non-sterile
특징
with cap
baffled, 3 indents
screwcap
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
SciLabware 1139/10
높이
230 mm
본체 O.D.
210 mm
용량
2800 mL
2800 mL
플라스크 작업 용적
(2800 mL)
작업 용적
2800 mL
피팅
GL 45 cap
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • For use in preparation of cultures
  • Large surface area to volume ratio
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibit 3 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Screwcap, supplied with Polypropylene GL45 screwcap
  • Screwcap version is compatible with membrane screwcap, available separately
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)