주요 문서
CLS44202XL
Pyrex® Fernbach culture flask
capacity 2,800 mL
동의어(들):
Corning® 4420
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
조인트
joint stopper13
무균
non-sterile
특징
cap: no
closure type Beaded rim
포장
case of 6
제조업체/상표
Corning 4420-2XL
O.D. × H
~205 mm × 230 mm
용량
2,800 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wide-mouth design for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. Can also be used in serum production. Reference: Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 21, No. 12, 1198.
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS44202XL-1EA
CLS44202XL-6EA4061831699319