주요 문서
SLW1135/30D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
SciLabware 1135/30D
동의어(들):
Pyrex, SciLabware 1135/30D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
SciLabware 1135/30D
높이
302 mm
본체 O.D.
166 mm
경부 O.D.
38 mm
작업 용적
2000 mL
결합 유형
non-treated surface
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)