주요 문서
SIK7717-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)N,N-Dimethyl-N-octadecyl ammonium chloride
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H69ClNO3P
Molecular Weight:
582.32
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
양식
solid
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
애플리케이션
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)