주요 문서
SIK7110-10
Sigma-Aldrich
10-Undecynylphosphonic acid
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
232.26
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
양식
solid
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
애플리케이션
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with azide functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SIK7110-10-1G4061826710074
SIK7110-10-250MG4061833487280