주요 문서
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H34O5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
334.52
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥95%
양식
liquid (colorless)
유통기한
3 years under the recommended conditions
애플리케이션
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)