주요 문서
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
306.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥97%
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)