주요 문서
SIK2103-10
Sigma-Aldrich
2-Methylterephthalic acid - H2MT / H2BDC-Me
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
분석
≥97%
SMILES string
OC(=O)c1c(cc(cc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
UFMBOFGKHIXOTA-UHFFFAOYSA-N
법적 정보
Product of SiKEMIA
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)