Key Documents
S926841
2,4-DIPHENYL-6-(4-METHOXYPHENYL)PYRYLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H19ClO6
CAS Number:
Molecular Weight:
438.868
MDL number:
기타 정보