Key Documents
S920738
2,4-BIS(4-METHOXYPHENYL)-6-PHENYLPYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H21BF4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
456.249
MDL number:
기타 정보