주요 문서
S823201
Sigma-Aldrich
1,4-DIPHENYLBUTANE-
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)