Key Documents
S698091
2-HYDROXY-3-METHOXY-N-(4-METHYL-2-PYRIDYL)BENZYLAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.296
MDL number:
기타 정보