Key Documents
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethylidene)amine
≥98.0%
동의어(들):
N-(α-Methylbenzylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)aniline, N-(1-Phenylethylidene)benzenamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H13N
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
≥98.0%
형태
powder
mp
39-43 °C
작용기
amine
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
InChI key
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)