Key Documents
S510335
ALPHA,ALPHAPR-DIHYDROXY-P-XYLENE-ALPHA,ALPHAPR-DISULFONIC ACID, DISODIUM SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C8H8Na2O8S2
Molecular Weight:
342.256
MDL number:
기타 정보