주요 문서
563579
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4CF3SO2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
225.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
175-180 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
InChI key
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)