Key Documents
S468304
1-HYDROXY-4-METHYLAMINO-ANTHRAQUINONE(DISPERSE BLUE 22 C.I. 60715)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.26
MDL number:
기타 정보