Key Documents
S355763
1,3,4,5-TETRAHYDRO-3,7,8-TRIMETHYL-2H-1,5-BENZODIAZEPIN-2-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
204.274
MDL number:
기타 정보