Key Documents
S28208
1,3-BIS-(2-BUTYLIDENE-AMINO)-GUANIDINE, HYDROGEN IODIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H20IN5
CAS Number:
Molecular Weight:
325.198
MDL number:
기타 정보