Key Documents
S16129
(4-(2-FORMYLPHENOXY)BUTYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H28BrO2P
CAS Number:
Molecular Weight:
519.423
MDL number:
기타 정보