문서
S141240
4-(4-{1-[4-(3,4-DICYANOPHENOXY)PHENYL]-1-METHYLETHYL}PHENOXY)PHTHALONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C31H20N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
480.531
MDL number:
기타 정보