Key Documents
S108618
6,7-DIMETHOXY-2-METHYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-ISOQUINOLINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H17NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
207.275
MDL number:
기타 정보