주요 문서
289612
Sigma-Aldrich
N-Ethylcyclohexylamine
98%
동의어(들):
N-Cyclohexylethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11NHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
127.23
Beilstein:
2070280
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
분석
98%
autoignition temp.
473 °F
expl. lim.
7.6 %
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI key
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
N-Ethylcyclohexylamine was used in the synthesis of a series of isatin-N-Mannich bases.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
113.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
45 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of isatin-N-mannich bases.
Varma RS and Nobles WL.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 3(4), 462-465 (1966)