Key Documents
R735507
5-(4-AMINO-6-HYDROXY-2-MERCAPTO-5-PYRIMIDINYL)PENTANOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C9H13N3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
243.286
MDL number:
기타 정보