Key Documents
R682845
1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHANONE (1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H24N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
356.425
MDL number:
기타 정보