Key Documents
R595306
1-((2R,4S,5R)-4-HYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)-5-(PERFLUOROHEXYL)PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11F13N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
546.245
MDL number:
기타 정보