Key Documents
R530700
1,2-BIS-(4-BROMO-3-NITRO-PHENYL)-ETHANE-1,2-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H6Br2N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
458.022
MDL number:
기타 정보