QBD10994
Fmoc-N-amido-dPEG ®4-NHS ester
동의어(들):
17-(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl) 1-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 5,8,11,14-tetraoxa-2-azaheptadecanedioate, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H36N2O10
CAS Number:
Molecular Weight:
584.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
>90%
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
NHS ester
amine
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
InChI key
NMCTTZZPHFQEQB-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
Fmoc-N-amido-dPEG®4-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
법적 정보
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.