주요 문서
P16303
Sigma-Aldrich
3-Phenoxypropyl bromide
96%
동의어(들):
3-Bromopropyl phenyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5O(CH2)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
215.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
130-134 °C/14 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H11BrO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1