주요 문서
OCNQAK580
Sigma-Aldrich
SMCC Conjugation Kit for Amine Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 580 nm, for 4 conjugation
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
43211915
NACRES:
NA.23
형광
λem 580 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Components:
  • QSA
  • Sulfo-SMCC
  • Traut′s Reagent
  • Coupling Buffer
  • Storage Buffer
  • Quenching Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
법적 정보
Product of Ocean Nanotech, LLC.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)