주요 문서
NOR5X4INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Varian
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
material
(acetal homopolymer resin)
제조업체/상표
Norell
NMR 튜브 크기
4 mm , into 5 mm Varian
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)