주요 문서
NOR5X3INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
동의어(들):
NMR tube adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
material
(acetal homopolymer resin)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Norell 5X3INS-B
NMR 튜브 크기
3 mm , into 5 mm Bruker
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)