material
colorless tube
glass tube
특징
neck thread push fit
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
Norell 1005-P-7
파라미터
300 MHz frequency
길이
7 in.
O.D. × I.D.
10 mm × 8.76 mm
챔버
±0.013 mm
동심도
±0.020 mm
튜브 직경
10 mm
벽 두께
1.24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Norell Standard Series NMR tubes are redesigned to eliminate tube wall and bottom variations. This improves shimming times and sample reproducibility. Manufactured out of ASTM Type 1 Class B glass, or commonly referred to as N-51A, these NMR tubes are designed for auto-sampling systems and high-throughput NMR spectroscopy.
법적 정보
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.