주요 문서
N32105
Sigma-Aldrich
5-Norbornen-2-ol, mixture of endo and exo
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
110.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
104-106 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
InChI key
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)