주요 문서
MT51350054
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 6.865
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
무균
non-sterile
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350054
용적
250 mL
pH
6.865
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT51350054
MT51350054-1EA
MT51350054-250ML