주요 문서
MT51350038
Mettler-Toledo certified buffer
pH 10, volume 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
51191600
NACRES:
NB.79
무균
non-sterile
양식
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51350038
용적
250 mL
pH
10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)