Key Documents
MT51344764
Mettler-Toledo nitrate interference suppressor solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115600
NACRES:
NB.79
형태
liquid
제조업체/상표
Mettler-Toledo 51344764
용적
475 mL
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable